2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D0048-25G D0048-5G
TCIAD0048-25GEA 346 EUR InStock
TCIAD0048-25G TCIAD0048-5G
2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012840
Numéro CAS: 3992-42-5
EINECS: 223-639-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d725fcbb5942779ab7351354b268290355867d&vid=20d725fcbb5942779ab7351354b268290355867d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +59.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité