α-Méthylcinnamaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α-Methyl-cinnamaldehyde(predominantly trans)
M0584-25G M0584-500G
TCIAM0584-25GEA 44 EUR InStock
TCIAM0584-25G TCIAM0584-500G
α-Méthylcinnamaldéhyde ≥95.0% (par GC)
α-Méthylcinnamaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00006976
Numéro CAS: 101-39-3
EINECS: 202-938-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2008156c800f6d34248214682ae76a4dcedef32d&vid=2008156c800f6d34248214682ae76a4dcedef32d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité