(1S)-(-)-Camphanic chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
C1022-1G C1022-25G C1022-5G
TCIAC1022-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC1022-1G TCIAC1022-25G TCIAC1022-5G
(1S)-(-)-Camphanic chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClO₃
MW: 216,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135626
Numéro CAS: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29c92e1cb1787c8c147c056d1c7b40605dae608&vid=e29c92e1cb1787c8c147c056d1c7b40605dae608&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité