(1S)-(-)-Camphanic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1021-1G C1021-5G
TCIAC1021-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC1021-1G TCIAC1021-5G
(1S)-(-)-Camphanic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1S)-(-)-Camphanic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00044948
Numéro CAS: 13429-83-9
EINECS: 236-552-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e58513947cf970426eb939c9069e3b4399a8ea9b&vid=e58513947cf970426eb939c9069e3b4399a8ea9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité