1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3446-1G D3446-5G
TCIAD3446-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD3446-1G TCIAD3446-5G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Formule: C₂₁H₂₅ClN₂
Point de fusion: 352°C
Numéro MDL: MFCD02684541
Numéro CAS: 141556-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceea41357e9682763751e9db2e406eed713b43c3&vid=ceea41357e9682763751e9db2e406eed713b43c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité