Noir du Soudan B
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0113-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAS0113-25G
Noir du Soudan B
Sudan black B
Formule: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456,55 g/mol
Point de fusion: 124°C
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/58/28993958.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Lambda max. 590.0 to 610.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 630 (EtOH, 590.0 to 610.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité