1,5-Naphthyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0401-1G N0401-100MG
TCIAN0401-1GEA 115 EUR InStock
TCIAN0401-1G TCIAN0401-100MG
1,5-Naphthyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,5-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00039727
Numéro CAS: 254-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9173e21d9c4e11a46e9230841702cdde66e1029a&vid=9173e21d9c4e11a46e9230841702cdde66e1029a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité