1,8-Naphthyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
N0464-1G N0464-100MG
TCIAN0464-1GEA 295 EUR InStock
TCIAN0464-1G TCIAN0464-100MG
1,8-Naphthyridine ≥98.0% (par GC)
1,8-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,1466 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059751
Numéro CAS: 254-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad60677fb4b1b8c2a6962def705e1e8564b09c&vid=82ad60677fb4b1b8c2a6962def705e1e8564b09c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité