4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4′-Dinonyl-2,2′-dipyridyl, 4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
D3917-1G D3917-5G
TCIAD3917-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD3917-1G TCIAD3917-5G
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dinonyl-2,2'-bipyridyle
Formule: C₂₈H₄₄N₂
MW: 408,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00800915
Numéro CAS: 142646-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67e6307332cdbb21a542870eec7e27155758ad6d&vid=67e6307332cdbb21a542870eec7e27155758ad6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité