Méthyle 4-méthoxyacétylacétate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxyacetoacetic acid methyll ester, Methyl 4-methoxy-3-oxobutanoate
M1031-25G M1031-5G
TCIAM1031-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM1031-25G TCIAM1031-5G
Méthyle 4-méthoxyacétylacétate ≥97.0% (par GC)
Méthyle 4-méthoxyacétylacétate
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00010183
Numéro CAS: 41051-15-4
EINECS: 255-188-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=135d6f5f74821562b0f525fab2dc2571c7d85406&vid=135d6f5f74821562b0f525fab2dc2571c7d85406&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité