Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6,8-Triméthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1409-1GEA 230 EUR InStock
TCIAT1409-1G
4,6,8-Triméthylquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,6,8-Triméthylquinoléine


Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,238 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191505
Numéro CAS: 88565-88-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/32/28995432.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité