(±)-α-Bromophenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
B0984-25G B0984-5G
TCIAB0984-25GEA 113 EUR InStock
TCIAB0984-25G TCIAB0984-5G
(±)-α-Bromophenylacetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,0440 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004206
Numéro CAS: 4870-65-9
EINECS: 225-477-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbfb0cd52e087d9ddcea0303f68994547b7ad668&vid=cbfb0cd52e087d9ddcea0303f68994547b7ad668&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité