5-Amino-2-chlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-aminophenol
A1976-25G A1976-5G
TCIAA1976-25GEA 211 EUR InStock
TCIAA1976-25G TCIAA1976-5G
5-Amino-2-chlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD01707858
Numéro CAS: 6358-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&vid=58850dbadf541e9303459ddf3da889366adcd2fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité