7-Éthoxycoumarine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0538-25G E0538-5G
TCIAE0538-25GEA 225 EUR InStock
TCIAE0538-25G TCIAE0538-5G
7-Éthoxycoumarine ≥97.0% (par GC)
7-Éthoxycoumarine
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00006877
Numéro CAS: 31005-02-4
EINECS: 250-429-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37a722e80a0bfc2ec213e1457ef4eb20ee91131e&vid=37a722e80a0bfc2ec213e1457ef4eb20ee91131e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité