Isoindoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0751-1G I0751-5G
TCIAI0751-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAI0751-1G TCIAI0751-5G
Isoindoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Isoindoline
Formule: C₈H₉N
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: 17°C
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00605324
Numéro CAS: 496-12-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&vid=fc8b69a7bfc852c6e0eb902aa21e3eac81e34350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité