(±)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0999-25ML A0999-500ML
TCIAA0999-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAA0999-25ML TCIAA0999-500ML
(±)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1-Méthyl-3-phénylpropylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00008090
Numéro CAS: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85f3d7318e70802f4d723a3998bd1ee8cc60c1c5&vid=85f3d7318e70802f4d723a3998bd1ee8cc60c1c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité