Palmitic acid hydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0004-25GEA 126 EUR InStock
TCIAP0004-25G
Palmitic acid hydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Palmitic acid hydrazide
Formule: C₁₆H₃₄N₂O
MW: 270,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066357
Numéro CAS: 2619-88-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/30/28990730.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité