Sébacohydrazide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Decanedihydrazide
S0224-25G S0224-500G
TCIAS0224-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAS0224-25G TCIAS0224-500G
Sébacohydrazide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Sébacohydrazide
Formule: C₁₀H₂₂N₄O₂
MW: 230,3073 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039763
Numéro CAS: 925-83-7
EINECS: 213-126-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b45fb2119871b8ba62bc967f09b10de0c314a9&vid=37b45fb2119871b8ba62bc967f09b10de0c314a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %
Melting point 185.0 to 191.0 deg-C
Solubility in hot DMSO very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité