Orthocarbonate de tétraéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1107-25ML T1107-5ML
TCIAT1107-25MLEA 115 EUR InStock
TCIAT1107-25ML TCIAT1107-5ML
Orthocarbonate de tétraéthyle ≥97.0% (par GC)
Orthocarbonate de tétraéthyle
Formule: C₉H₂₀O₄
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009221
Numéro CAS: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&vid=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité