Orthocarbonate de tétraméthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetramethylorthocarbonate
T1045-25G T1045-5G
TCIAT1045-25GEA 861 EUR InStock
TCIAT1045-25G TCIAT1045-5G
Orthocarbonate de tétraméthyle ≥97.0% (par GC)
Orthocarbonate de tétraméthyle
Formule: C₅H₁₂O₄
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00008473
Numéro CAS: 1850-14-2
EINECS: 217-438-5
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcc849bed61766b8ec4c79700a15b48b6fc0404&vid=5dcc849bed61766b8ec4c79700a15b48b6fc0404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité