1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate ≥96.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3623-1GEA 117 EUR InStock
TCIAD3623-1G
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate ≥96.0% (sur base azote total)
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₇BF₄N₂
MW: 240,0493 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276804
Numéro CAS: 286014-34-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité