Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0552-25G I0552-5G
TCIAI0552-25GEA 120 EUR InStock
TCIAI0552-25G TCIAI0552-5G
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iodure d'isopropyltriphénylphosphonium
Formule: C₂₁H₂₂IP
MW: 432,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031595
Numéro CAS: 24470-78-8
EINECS: 246-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c7d12dd3fe07d5118fd8843a6d6e678adc8cb96&vid=8c7d12dd3fe07d5118fd8843a6d6e678adc8cb96&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité