Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2763-25G D2763-5G
TCIAD2763-25GEA 194 EUR InStock
TCIAD2763-25G TCIAD2763-5G
Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de α-phénylbenzèneacétyle
Formule: C₁₄H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD00013655
Numéro CAS: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc748fc52b5613859ebd7d645340cf29fa32fcc2&vid=dc748fc52b5613859ebd7d645340cf29fa32fcc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité