3,4'-Méthylènedianiline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4'-Diaminodiphenylmethane, 3,4'-Methylenedianiline
D1684-1G D1684-25G D1684-5G
TCIAD1684-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD1684-1G TCIAD1684-25G TCIAD1684-5G
3,4'-Méthylènedianiline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4'-Méthylènedianiline
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00014778
Numéro CAS: 19430-83-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62dcdb0b698880f6d012906fa832db8f5ad13ba6&vid=62dcdb0b698880f6d012906fa832db8f5ad13ba6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité