Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0279-100G P0279-25G
TCIAP0279-100GEA 109 EUR InStock
TCIAP0279-100G TCIAP0279-25G
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
Formule: C₂H₈NO₄P
MW: 141,0630 g/mol
Point de fusion: 235°C
Numéro MDL: MFCD00008178
Numéro CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=278325b8543e783f0e74b5b4eff0898b6b98b753&vid=278325b8543e783f0e74b5b4eff0898b6b98b753&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité