1,6-Dibromoperfluorohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoro(1,6-dibromohexane)
D3572-1G D3572-5G
TCIAD3572-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD3572-1G TCIAD3572-5G
1,6-Dibromoperfluorohexane ≥98.0% (par GC)
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formule: C₆Br₂F₁₂
MW: 459,87 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153110
Numéro CAS: 918-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=201d3cba8efc5cfa33fcc7a5143fc724ceb8debc&vid=201d3cba8efc5cfa33fcc7a5143fc724ceb8debc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité