Éthyle 4,4,4-trichloroacétylacétate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,4-Trichloroacetoacetic acid ethyl ester
T1285-10G T1285-25G
TCIAT1285-10GEA 147 EUR InStock
TCIAT1285-10G TCIAT1285-25G
Éthyle 4,4,4-trichloroacétylacétate ≥97.0% (par GC)
Éthyle 4,4,4-trichloroacétylacétate
Formule: C₆H₇Cl₃O₃
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00043329
Numéro CAS: 3702-98-5
EINECS: 223-041-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ca058aee52401379c3a0b935cbb2c6239811443&vid=1ca058aee52401379c3a0b935cbb2c6239811443&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité