Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1245-25G T1245-5G
TCIAT1245-25GEA 359 EUR InStock
TCIAT1245-25G TCIAT1245-5G
Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate ≥96.0% (par GC)
Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Formule: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00041004
Numéro CAS: 83643-84-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&vid=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité