Pyridine-2-acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1014-25G P1014-100G
TCIAP1014-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1014-25G TCIAP1014-100G
Pyridine-2-acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Pyridine-2-acétonitrile
Formule: C₇H₆N₂
Numéro MDL: MFCD00006346
Numéro CAS: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df7dd6cba22e32c3273d714de099dceda9ae3af6&vid=df7dd6cba22e32c3273d714de099dceda9ae3af6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité