Pyridine-3-acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
P1232-25G P1232-5G
TCIAP1232-25GEA 277 EUR InStock
TCIAP1232-25G TCIAP1232-5G
Pyridine-3-acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Pyridine-3-acétonitrile
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00006406
Numéro CAS: 6443-85-2
EINECS: 229-241-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae223e4da965a1ecdbbeca74b991885b08d79ef&vid=0ae223e4da965a1ecdbbeca74b991885b08d79ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité