Digoxine ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1828-1G D1828-100MG
TCIAD1828-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD1828-1G TCIAD1828-100MG
Digoxine ≥96.0% (par HPLC)
Digoxine
Formule: C₄₁H₆₄O₁₄
Point de fusion: 265°C
Numéro MDL: MFCD00003674
Numéro CAS: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
ONU: 1544
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03167
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39bdc04f8f1727c1ff674d7a96509ef4ea083c6e&vid=39bdc04f8f1727c1ff674d7a96509ef4ea083c6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +13.0 deg (C=10, Pyridine)
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité