Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetradécanenitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetradecanonitrile

M0740-25ML M0740-500ML
TCIAM0740-25MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAM0740-25ML TCIAM0740-500ML
Tetradécanenitrile ≥96.0% (par GC)
Tetradécanenitrile


Formule: C₁₄H₂₇N
MW: 209,38 g/mol
Point d'ébullition: 227°C
Numéro MDL: MFCD00019848
Numéro CAS: 629-63-0
EINECS: 211-099-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60d8a3e84834bd6d2b0900a6d6a84440257d363&vid=d60d8a3e84834bd6d2b0900a6d6a84440257d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité