4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2670-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT2670-5G TCIAT2670-1G
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 31°C
Numéro MDL: MFCD00077604
Numéro CAS: 406-93-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/69/28996369.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité