1-Bromoanthracène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2615-500MG B2615-100MG
TCIAB2615-500MGEA 225 EUR InStock
TCIAB2615-500MG TCIAB2615-100MG
1-Bromoanthracène ≥97.0% (par GC)
1-Bromoanthracène
Formule: C₁₄H₉Br
Numéro MDL: MFCD08276282
Numéro CAS: 7397-92-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11688a605d21fd5a2662e89f85705a17e920d065&vid=11688a605d21fd5a2662e89f85705a17e920d065&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité