1,3-Dichloro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3593-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD3593-25G TCIAD3593-5G
1,3-Dichloro-2-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Dichloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060658
Numéro CAS: 19230-28-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/55/82/28985582.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité