L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Chlorodiphénylméthane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2086-25G C2086.5
TCIAC2086-25GEA 1190 EUR InStock
TCIAC2086-25G TCIAC2086.5
4-Chlorodiphénylméthane ≥96.0% (par GC)
4-Chlorodiphénylméthane
Formule: C₁₃H₁₁Cl
MW: 202.6800 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: 7°C
Numéro MDL: MFCD00094070
Numéro CAS: 831-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b11abf6747d65e272c313cb724e60f27b88a507&vid=5b11abf6747d65e272c313cb724e60f27b88a507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité