Phénylphosphonate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0335-25ML P0335-5ML
TCIAP0335-25MLEA 258 EUR InStock
TCIAP0335-25ML TCIAP0335-5ML
Phénylphosphonate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Phénylphosphonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₅O₃P
MW: 214,198 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00015136
Numéro CAS: 1754-49-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f968809843d02ea08a917ba8147d1a5bd1501b7&vid=8f968809843d02ea08a917ba8147d1a5bd1501b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité