Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Phénylhydantoïne ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP0666-25GEA 125 EUR InStock
TCIAP0666-25G
5-Phénylhydantoïne ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Phénylhydantoïne


Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1720 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037881
Numéro CAS: 89-24-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/79/28991379.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité