5-Chloro-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2522-1G C2522-5G
TCIAC2522-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2522-1G TCIAC2522-5G
5-Chloro-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD06254388
Numéro CAS: 13473-01-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&vid=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité