(Aminomethyl)phosphonic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1072-5GEA 468 EUR InStock
TCIAA1072-5G TCIAA1072-1G
(Aminomethyl)phosphonic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formule: CH₆NO₃P
MW: 111,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008105
Numéro CAS: 1066-51-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/53/28928853.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité