4-Chloro-6-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2369-1G C2369-5G
TCIAC2369-1GEA 55 EUR InStock
TCIAC2369-1G TCIAC2369-5G
4-Chloro-6-méthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-6-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5590 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD06200211
Numéro CAS: 26452-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc9db55b40eed5103f2db80e7115f2bb07f225a&vid=2dc9db55b40eed5103f2db80e7115f2bb07f225a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité