Chlorure de diéthylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethylcarbamyl chloride
D0482-25G D0482-500G D0482-100G
TCIAD0482-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0482-25G TCIAD0482-500G TCIAD0482-100G
Chlorure de diéthylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de diéthylcarbamoyle
Formule: C₅H₁₀ClNO
MW: 135,59 g/mol
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000636
Numéro CAS: 88-10-8
EINECS: 201-798-5
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b188062313bf1213309ba13391c5158f1805c97c&vid=b188062313bf1213309ba13391c5158f1805c97c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité