Chlorure de diméthylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylcarbamyl chloride
D0695-25G D0695-500G
TCIAD0695-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0695-25G TCIAD0695-500G
Chlorure de diméthylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de diméthylcarbamoyle
Formule: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000635
Numéro CAS: 79-44-7
EINECS: 201-208-6
ONU: 2262
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1396405afc535a2a184dfe68a65fb199364b324&vid=c1396405afc535a2a184dfe68a65fb199364b324&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité