Éthosuximide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0746-25G E0746-5G
TCIAE0746-25GEA 134 EUR InStock
TCIAE0746-25G TCIAE0746-5G
Éthosuximide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Éthosuximide
Formule: C₇H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072123
Numéro CAS: 77-67-8
EINECS: 201-048-7
Merck Index: 14,03748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&vid=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité