5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1575-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB1575-1G TCIAB1575-5G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (Broxuridine)
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006529
Numéro CAS: 59-14-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/41/28933341.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité