Azidotriméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylsilyl azide
T0801-25G T0801-5G T0801-100G
TCIAT0801-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT0801-25G TCIAT0801-5G TCIAT0801-100G
Azidotriméthylsilane ≥95.0% (par GC)
Azidotriméthylsilane
Formule: C₃H₉N₃Si
MW: 115,21 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001986
Numéro CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93da62e3e1410fccbb599671c1d518f06415402d&vid=93da62e3e1410fccbb599671c1d518f06415402d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité