2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol
H0619-1G H0619-5G
TCIAH0619-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAH0619-1G TCIAH0619-5G
2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥99.0% (par GC)
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020619
Numéro CAS: 3031-68-3
EINECS: 221-210-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04ce22c81068bc21cca384cbddc05e1162becad4&vid=04ce22c81068bc21cca384cbddc05e1162becad4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité