Azacyclonol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1369-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP1369-5G TCIAP1369-25G
Azacyclonol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Azacyclonol
Formule: C₁₈H₂₁NO
MW: 267,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066980
Numéro CAS: 115-46-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/16/28992016.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité