7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
M0631-25G M0631-500G
TCIAM0631-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM0631-25G TCIAM0631-500G
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-(Diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone
Formule: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00006864
Numéro CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47b8ea54b92023d92718633f89fd3532c71cea4f&vid=47b8ea54b92023d92718633f89fd3532c71cea4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité