7-(Diméthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D3355-25G D3355-5G
TCIAD3355-25GEA 274 EUR InStock
TCIAD3355-25G TCIAD3355-5G
7-(Diméthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
7-(Diméthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00006862
Numéro CAS: 87-01-4
EINECS: 201-717-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882e2cc9afcbff3e12eb914f3da3828a7a957258&vid=882e2cc9afcbff3e12eb914f3da3828a7a957258&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité